Learn More
rac Indapamid-d3, TRC
Artikelnummer. 30400588
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30400588 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30400588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI50010210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Indapamide-d3
CAS 1217052-38-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C16H13D3ClN3O3S
Menge 10 mg
Synonym 3-(Aminosulfonyl)-4-chloro-N-[2,3-dihydro-2-(methyl-d3)-1H-indol-1-yl]benzamide, (+/-)-4-Chloro-N-[2-(methyl-d3)-1-indolinyl]-3-sulfamoylbenzamide, Arifon-d3, Bajaten-d3, Damide-d3, Flubest-d3, Fludex-d3, Idamide-d3, Noranat-d3, Veroxil-d3, Tandix-d3, Tertensif-d3, Veroxil-d3
InChI-Formel InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)/i1D3
SMILES O=C(C1=CC=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)NN2C(C([2H])([2H])[2H])CC3=CC=CC=C32
Molekulargewicht (g/mol) 368.85
Formelmasse 368.0789
Reinheit (%) >95