Learn More
rac Mepindolol-d7, TRC
Artikelnummer. 30473027
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473027 1 mg 1 Milligramm
30467337 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30473027 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2250271MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1794970-97-0
Summenformel C15 D7 H15 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.39
Synonym 1-[(1-Methylethyl-d7)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-2-propanol, 1-[(Isopropyl-d7)amino]-3-[(2-methylindol-4-yl)oxy]-2-propanol, (±)-Mepindolol, -d7 Racemic Mepindolol-d7
IUPAC-Name 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]propan-2-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c(C)cc12)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Mepindolol-d7
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10(2)16-8-12(18)9-19-15-6-4-5-14-13(15)7-11(3)17-14/h4-7,10,12,16-18H,8-9H2,1-3H3/i1D3,2D3,10D
Formelmasse 269.212