Learn More
rac-Milnacipran Acid Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30480152
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480152 25 mg 25 Milligramm
30479433 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30480152 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM34460525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105310-28-9
Summenformel C11 H13 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 227.69
Synonym (1R,2S)-rel-2-(Aminomethyl)-1-phenylcyclopropanecarboxylic Acid Hydrochloride, cis-2-(Aminomethyl)-1-phenylcyclopropanecarboxylic Acid Hydrochloride
IUPAC-Name (1S,2R)-2-(aminomethyl)-1-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride
SMILES Cl.NC[C@@H]1C[C@@]1(C(=O)O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Milnacipran Acid Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1/C11H13NO2.ClH/c12-7-9-6-11(9,10(13)14)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14);1H/t9-,11+;/s2
Formelmasse 227.07