missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30040690
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30040690 10 mg 10 Milligramm
30040476 1 mg 1 Milligramm
30040425 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM54252010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 40321-98-0
Summenformel C16 H20 O5
Molekulargewicht (g/mol) 292.33
Synonym rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate, Phthalic acid mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester
IUPAC-Name 2-(2-ethyl-5-oxohexoxy)carbonylbenzoic acid
SMILES CCC(CCC(=O)C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phthalic acid, mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Formelmasse 292.1311
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.