Learn More
rac N,O-Diacetyl Pseudoephedrine, TRC
Artikelnummer. 30133718
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133718 500 mg 500 Milligramm
17905125 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133718 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD365800500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144032-36-0
Summenformel C14 H19 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 249.31
Synonym Acetamide, N-[2-(acetyloxy)-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methyl-, (R*,R*)- (9CI), (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine, N-[(1S,2S)-2-(Acetyloxy)-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylacetamide
IUPAC-Name [(1S,2S)-2-[acetyl(methyl)amino]-1-phenylpropyl] acetate
SMILES C[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)c1ccccc1)N(C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO3/c1-10(15(4)11(2)16)14(18-12(3)17)13-8-6-5-7-9-13/h5-10,14H,1-4H3/t10-,14+/m0/s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 500 mg
Formelmasse 249.1365