Learn More
rac Octanoyl Carnitine Chloride, TRC
Artikelnummer. 30428595
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428595 100 mg
30416552 50 mg
30426909 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO238000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14919-35-8
Summenformel C14 H28 N O4 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 309.83
IUPAC-Name (2-carboxy-2-octanoyloxyethyl)-trimethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCC(=O)OC(C[N+](C)(C)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Octanoyl Carnitine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H27NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-13(16)19-12(14(17)18)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H
Formelmasse 309.1707
Reinheit (%) >95%