Learn More
rac Perhexiline Maleate, TRC
Artikelnummer. 30428703
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428703 25 mg -
30417169 10 mg 10 Milligramm
30411982 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428703 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP28732025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6724-53-4
Summenformel C19 H35 N . C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 393.56
Synonym Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, maleate (1:1) (8CI), Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, maleate (7CI), 2-(2,2-Dicyclohexylethyl)piperidine maleate, Perhexilene maleate, Perhexiline maleate, Pexid
IUPAC-Name (Z)-but-2-enedioic acid;2-(2,2-dicyclohexylethyl)piperidine
SMILES OC(=O)\C=C/C(=O)O.C(C(C1CCCCC1)C2CCCCC2)C3CCCCN3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Perhexiline maleate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H35N.C4H4O4/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h16-20H,1-15H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formelmasse 393.2879