Learn More
rac-Pregabalin-13C3, TRC
Artikelnummer. 30414284
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414284 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414284 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP70480310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Pregabalin-13C3
CAS 1189980-48-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel 13C3 C5 H17 N O2
Menge 10 mg
Synonym Pregabalin-13C3
InChI-Formel InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,8+1
SMILES CC(C)CC([13CH2]N)[13CH2][13C](=O)O
IUPAC-Name 3-(Amino(1^{13}C)methyl)-5-methyl(1,2-^{13}C_{2})hexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.2
Formelmasse 162.136
Reinheit (%) >95