missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac-Pregabalin-13C3, TRC

Artikelnummer. 30427541
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427541 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30427541 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7048031MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material rac Pregabalin-13C3
CAS 1189980-48-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel 13C3 C5 H17 N O2
Menge 1 mg
Synonym Pregabalin-13C3
InChI-Formel InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,8+1
SMILES CC(C)CC([13CH2]N)[13CH2][13C](=O)O
IUPAC-Name 3-(Amino(1^{13}C)methyl)-5-methyl(1,2-^{13}C_{2})hexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.2
Formelmasse 162.136
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.