Learn More
rac Ramelteon-d3, TRC
Artikelnummer. 30424736
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424736 10 mg
30417349 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30424736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR11005210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185146-24-0
Summenformel C16H18D3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.36
Synonym rac N-[[1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide-d3, rac TAK-375-d3, rac Rozerem-d3
SMILES O=C(CC([2H])([2H])[2H])NCCC1C2=C3C(OCC3)=CC=C2CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Ramelteon-d3
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/i1D3
Formelmasse 262.1761