missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac Secoisolariciresinol Diglucoside, TRC

Artikelnummer. 30428225
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428225 10 mg -
30413569 25 mg 25 Milligramm
30426034 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30428225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS23951010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 158932-33-3
Summenformel C32 H46 O16
Molekulargewicht (g/mol) 686.7
Synonym Secoisolariciresinol Diglycoside, Seco-Isolariciresinol Diglycoside
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R)-2,3-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES COc1cc(C[C@@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)Cc4ccc(O)c(OC)c4)ccc1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Seco-isolariciresinol diglucoside(sdg)
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H46O16/c1-43-21-9-15(3-5-19(21)35)7-17(13-45-31-29(41)27(39)25(37)23(11-33)47-31)18(8-16-4-6-20(36)22(10-16)44-2)14-46-32-30(42)28(40)26(38)24(12-34)48-32/h3-6,9-10,17-18,23-42H,7-8,11-14H2,1-2H3/t17-,18-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31+,32+/m0/s1
Formelmasse 686.2786
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.