Learn More
rac-threo-Dihydrobupropion-d9-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-threo-Dihydro Bupropion-d9 Hydrochloride |
| CAS | 1392209-60-7 |
| Summenformel | C13H11D9ClNO • HCl |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloro-α-[1-[(1,1-dimethylethyl-d9)amino]ethyl]benzenemethanol Hydrochloride, rac threo-Hydroxybupropion-d9 Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m0./s1/i2D3,3D3,4D3; |
| SMILES | O[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@H](C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl |
| IUPAC-Name | (1S,2S)-1-(3-Chlorphenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]propan-1-ol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.813646 |
| Formelmasse | 286.1565 |