Learn More
rac trans-4-Cotinine Carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30353424
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353424 5 g 5 Gramm
30356435 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30353424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7251505G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161171-06-8
Summenformel C11 H12 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.22
IUPAC-Name (2R,3R)-1-methyl-5-oxo-2-pyridin-3-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid
SMILES CN1[C@H]([C@@H](CC1=O)C(=O)O)c2cccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac trans-4-Cotininecarboxylic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O3/c1-13-9(14)5-8(11(15)16)10(13)7-3-2-4-12-6-7/h2-4,6,8,10H,5H2,1H3,(H,15,16)/t8-,10+/m1/s1
Formelmasse 220.0848