Learn More
rac-Vestitone, TRC
Artikelnummer. 30456338
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456338 100 mg 100 Milligramm
30448962 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV128900100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57462-46-1
Summenformel C16H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 286.28
Synonym 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (±)-2',7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavanone, (±)-Vestitone
IUPAC-Name 7-hydroxy-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES OC1=CC(OC)=CC=C1C(CO2)C(C3=C2C=C(O)C=C3)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Vestitone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O5/c1-20-10-3-5-11(14(18)7-10)13-8-21-15-6-9(17)2-4-12(15)16(13)19/h2-7,13,17-18H,8H2,1H3
Formelmasse 286.0841