missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac Viloxazinhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30455538
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455538 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30455538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV31244010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Viloxazine Hydrochloride
CAS 35604-67-2
Summenformel C13 H19 N O3 . Cl H
Menge 10 mg
Synonym Morpholine','2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-','hydrochloride (1:1), Morpholine','2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-','hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan
InChI-Formel InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2
IUPAC-Name 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 273.76
Formelmasse 273.1132
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.