Learn More
rac Viloxazine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Viloxazine Hydrochloride |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H |
| Formelmasse | 273.1132 |