missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rac Zearalenone-d6 (major), TRC

Código de producto. 30455066
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
30455066 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ27050310MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemischer Name oder Material rac Zearalenone-d6
CAS 1185236-04-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18H16D6O5
Menge 10 mg
Synonym 10,10,11-Trideuterio-15,17-dihydroxy-11-(trideuteriomethyl)-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(18),2,14,16-tetraene-7,13-dione, rac-Zearalenone-d6, rac-Zearalenone-D6 (10-hydroxy-6-oxo-1-undecenyl-9,9,10,11,11,11-D6), (3RS,11EZ)-3,4,5,6,9,10-Hexahydro-14,16-dihydroxy-3-(methyl-d3)-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione-3,4,4-d3, 6-(10-Hydroxy-6-oxo-1-undecenyl-9,9,10,11,11,11-d6)-β-resorcylic acid lactone
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/i1D3,6D2,12D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC(=O)c2c(O)cc(O)cc2C=CCCCC(=O)CCC1([2H])[2H]
IUPAC-Name 10,10,11-Trideuterio-15,17-dihydroxy-11-(trideuteriomethyl)-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),2,15,17-tetraen-7,13-dion
Molekulargewicht (g/mol) 324.4
Formelmasse 324.1844
Reinheit (%) >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.