Learn More
Racecadotril-d5, TRC
Artikelnummer. 30417127
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417127 100 mg
30410884 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30417127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR070602100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1246815-11-1
Summenformel C21H18D5NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 390.51
Synonym N-[2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine (Phenyl-d5)methyl Ester, Acetorphan-d5, (+/-)-Racecadotril-d5, Redotil-d5, Tiorfan-d5
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl 2-[[2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
SMILES [2H]C1=C(C(=C(C(=C1[2H])[2H])COC(=O)CNC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)CSC(=O)C)[2H])[2H]
Specifications
Chemischer Name oder Material Racecadotril-d5
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)/i3D,6D,7D,10D,11D
Formelmasse 390.1662