Learn More
Fisherbrand™ X5 RACK 12X1,5ML brand Minitrockenbad FB65290, VE=5 St.
Entwickelt für das gleichzeitige schnelle Laden oder Entladen aller Probenröhrchen. Fisherbrand™ Reagenzglasgestelle für digitale Heizblöcke verbessern die Effizienz im Labor.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Passt genau auf die Oberseite des Geräts
- Beeinträchtigt nicht das Filament des Probenröhrchens
- Freistehend, kann zum Aufnehmen von Proben verwendet werden, während sie zum Laden vorbereitet werden
Spezifikation
12 x 1.5 ml Röhrchen | |
Fisherbrand Mini-Trockenbad |