Learn More
Tenak™ RACK INOX 18 BOXEN 32MM HöHE, ES, M. ROD .
Marke: Tenak™ TE21360
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.10000kg
Beschreibung
Tiefkühlschrank, für 18 Boxen, 32 mm hoch, Edelstahl, mit Verriegelungsstange, TenakSpezifikation
Edelstahl | |
Verriegelungsstange zum Sichern von Kryoboxen | |
140 x 140 x 643 mm | |
643 mm | |
Kryoboxen (18, 32 mm H) |
Alle Tiefkühlgeräte | |
1 x 18 | |
140 mm | |
140 mm |