Learn More
Eppendorf™ Fach für aufrecht stehende Ultraschall-Gefriergeräte
Artikelnummer. 11369894
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (2)
Boxen (4)
Positionen:
12
28in.-Boxen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Positionen unitSize
11369894 Boxen (2) 28in.-Boxen 1 Stück
11622824 Boxen (4) 12 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369894 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. K06413000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ Die Schubfachein Aufbewahrung für Gefrierschränke besteht aus starkem, nicht korrosivem Aluminium für den Langzeitgebrauch. Es werden Standard-Regalgrößen für 53 mm, 76 mm und 102 mm Rahmenhöhen angeboten. Die Gestelle können mit Gefrierboxen bis zu einer Größe von 133 mm x 133 mm bestückt werden.
  • Produkttyp: Schubfachfach für aufrechte LT-Gefriergeräte
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen (T x B x H): 560 x 140 x 415 mm (22 x 5,5 x 16,3 in.)
  • Stellfläche: 133 x 133 mm
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Eppendorf U360, U535, U725 und CryoCube Stehende Gefrierschränke der F740-Serie (3 Fach).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Boxen (2)
Material Aluminium
Positionen 28in.-Boxen
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) U360-, U535-, U725- und CryoCubeTM F740-Serie (3 Fach) aufrecht stehende Gefrierschränke
Anzahl Probengestelle 1
Menge Je 1
Abmessungen (L x B) 133 x 133 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 22 in.
Tiefe (metrisch) 560 mm
Produkttyp Schubladengestell für Tiefkühlgerät
Höhe (metrisch) 50,8 mm
Breite (metrisch) 140 mm