Learn More
Tenak™ Stainless Steel Feezer Rack for Microtiterplates, with Locking Rod
A range of freezer racks designed for use with microtiterplates.
Marke: Tenak™ TE27701
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.80000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühlgeräten
- Mit Verriegelungsstange
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
63 mm | |
Mikrotiterplatten | |
Edelstahl |
703 mm | |
Mikrotiterplatten (11) | |
Gestell für Tiefkühlgerät |