missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 32 mm Box Height

ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.

Marke:  Tenak™ TE11462

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12462580

Menge Preis
1 67.26 € / 1 Stück
10 61.11 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 21-07-2021

Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Ohne weiße Standardkartons
Spezifikation

Spezifikation

Seewasserbeständig
Aluminium
140 x 140 x 432 mm
Tiefkühltruhen
32 mm (Box)
Boxen (12)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation