Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, with Locking Rod, 32 mm Box height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marke: Tenak™ TE21354
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.70000kg
Beschreibung
- Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen
- Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
Boxen (12) | |
140 x 140 x 340 mm |
Tiefkühltruhen | |
Verriegelungsstab | |
32 mm |