Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 16 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke: Tenak™ TE27102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.45000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühltruhen
- Die Gestelle sind mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen ausgestattet
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Verriegelungsstab | |
Edelstahl | |
135 x 92 x 327 mm |
Mikrotiterplatten (19) | |
Tiefkühltruhen | |
16 mm |