Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 100 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE11302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12462550
  • 84.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Ohne weiße Kartons
  • Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Spezifikation
Seewasserbeständig
Boxen (8)
Tiefkühlschränke
100 mm (Box)
2 x 4
Aluminium
564 x 139 x 210 mm