missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 32 mm Box Height
Comfort Rack suitable for use with all chest freezer models.
Marke: Tenak™ TE24470
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.20000kg
Beschreibung
- Rack mit Federschlössern an jedem Einlegeboden zur Sicherung der Kryoboxen.
- Kann mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden
- Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Federschlösser | |
Edelstahl | |
140 x 140 x 720 mm |
Boxen (20) | |
Tiefkühltruhen | |
32 mm (Box) |