Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke: Tenak™ TE15106
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühltruhen
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Aus Aluminium
Spezifikation
Mikrotiterplatten (26) | |
Tiefkühltruhen | |
16 mm |
Aluminium | |
135 x 92 x 453 mm |