Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE11532B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12458130
Menge Preis
1 65.95 € / 1 Stück
10 59.94 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 28-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Spezifikation
Seewasserbeständig
Tiefkühltruhen
Boxen (3)
Aluminium
140 x 140 x 246 mm
75 mm (Box)
Weiße Kartons, 9 x 9 Gitter