Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 50 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE23120
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.65000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11561815
  • 95.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
3 x 3
Edelstahl
422 x 129 x 168 mm
Boxen (9)
Tiefkühlschränke
50 mm (Box)