missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 75 mm Box Height

ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.

Marke:  Tenak™ TE11274

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12492530

  • 82.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Ohne weiße Kartons
  • Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation

Spezifikation

Seewasserbeständig
Boxen (12)
Tiefkühlschränke
75 mm (Box)
3 x 4
Aluminium
564 x 139 x 240 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote