Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE15190
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12458190
  • 63.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Tiefkühltruhen
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Aus Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten (4)
Tiefkühltruhen
65 mm
Aluminium
135 x 92 x 277 mm