Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE11276B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12422540
  • 170.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
  • Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen
4 x 4
Aluminium
564 x 139 x 320 mm
Seewasserbeständig
Boxen (16)
Tiefkühlschränke
75 mm (Box)