missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes

Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.

Marke:  Tenak™ TE21460B

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.66000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15270494

  • 97.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen
  • Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation

Spezifikation

Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen
Edelstahl
140 x 140 x 406 mm
Boxen (5)
Tiefkühltruhen
75 mm (Box)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote