Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marke:  Tenak™ TE21460
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.04400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15260494
  • 73.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen
  • Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Verriegelungsstange
Edelstahl
140 x 140 x 406 mm
Boxen (5)
Tiefkühltruhen
75 mm (Box)