missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 85 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke: Tenak™ TE27214
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühltruhen
- Die Gestelle sind mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen ausgestattet
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Verriegelungsstange | |
Edelstahl | |
135 x 92 x 437 mm |
Mikrotiterplatten (5) | |
Tiefkühltruhen | |
85 mm |