missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height

Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.

Brand:  Tenak™ TE27410

Additional Details : Netto-Gewicht : 2.40000kg

 View more versions of this product

Product Code. 15260914

  • 156.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket

Description

Description

  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Specifications

Specifications

25 mm
Tiefkühlschränke
6 x 4
360 x 135 x 159 mm
Mikrotiterplatten (24)
Edelstahl
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers