Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 45 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE27426
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.65000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15230924
  • 156.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
6 x 4
Edelstahl
360 x 135 x 279 mm
Mikrotiterplatten (24)
Tiefkühlschränke
45 mm