Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE11256
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12482520
  • 109.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Ohne weiße Kartons
  • Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Spezifikation
Seewasserbeständig
Boxen (30)
Tiefkühlschränke
50 mm (Box)
6 x 5
Aluminium
686 x 139 x 331 mm