missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 50 mm Box Height

Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.

Marke:  Tenak™ TE23156

Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.51000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15230674

  • 128.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation

Spezifikation

6 x 5
Edelstahl
683 x 139 x 331 mm
Boxen (30)
Tiefkühlschränke
50 mm (Box)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote