Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE15546
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12428260
Menge Preis
1 135.00 € / 1 Stück
10 122.14 € / 1 Stück
Verfügbar ab
20-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Aus Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
6 x 6
Tiefkühlschränke
Mikrotiterplatten (36)
540 x 135 x 279 mm
45 mm
Aluminium