Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE11506
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Ohne weiße Standardkartons
Spezifikation
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
140 x 140 x 390 mm |
Boxen (7) | |
Tiefkühltruhen | |
50 mm (Box) |