Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marke:  Tenak™ TE21464
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.38000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15200504
Menge Preis
1 75.04 € / 1 Stück
10 68.22 € / 1 Stück
Verfügbar ab
22-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen
  • Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
140 x 140 x 551 mm
75 mm (Box)
Verriegelungsstange
Tiefkühltruhen
Boxen (7)