Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 85 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marke: Tenak™ TE21715
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
Beschreibung
- Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen
- Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Verriegelungsstange | |
Edelstahl | |
140 x 140 x 693 mm |
Boxen (8) | |
Tiefkühltruhen | |
85 mm (Box) |