Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 32 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE23066
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15270644
Menge Preis
1 103.00 € / 1 Stück
10 93.42 € / 1 Stück
Verfügbar ab
21-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
8 x 4
Tiefkühlschränke
Boxen (32)
560 x 139 x 288 mm
32 mm (Box)