Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE27462
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.70000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15260934
Menge Preis
1 170.00 € / 1 Stück
6 153.91 € / 1 Stück
Verfügbar ab
25-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
8 x 5
Tiefkühlschränke
Edelstahl
450 x 135 x 212 mm
Mikrotiterplatten (40)
25 mm