missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 45 mm Shelf Height

Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.

Marke:  Tenak™ TE27490

Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15250944

  • 191.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation

Spezifikation

8 x 5
Edelstahl
450 x 135 x 372 mm
Mikrotiterplatten (40)
Tiefkühlschränke
45 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote