Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke: Tenak™ TE15549
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühlschränken
- Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Aus Aluminium
Spezifikation
8 x 6 | |
45 mm | |
Aluminium |
Tiefkühlschränke | |
Mikrotiterplatten (48) |