Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 32 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE11138
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12432490
Menge Preis
1 89.01 € / 1 Stück
10 80.91 € / 1 Stück
Verfügbar ab
19-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Ohne weiße Kartons
  • Die Kapazitäten werden in Höhe x Tiefe ausgedrückt
Spezifikation
Spezifikation
9 x 4
564 x 139 x 324 mm
32 mm (Box)
Aluminium
Seewasserbeständig
Tiefkühlschränke
Boxen (36)