Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marke: Tenak™ TE24254B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.72000kg
Beschreibung
- Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
- Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
- Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
50 mm (Box) | |
Tiefkühlschränke | |
5 x 5 |
683 x 140 x 285 mm | |
Boxen (25) | |
Edelstahl |